Learn More
ATPAF2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | ATPAF2 |
|---|---|
| Concentrazione | 750 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233995
|
Proteintech
30334-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30233456
|
Proteintech
30334-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The ATPAF2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ATPAF2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ATPAF2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| ATPAF2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| ATP12; ATP12p; LP3663; MGC29736 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 750 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 91647 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |