Learn More
Atropine sulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Codice prodotto. 16408686
Marca: Medchem Express HYB1205A
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine sulfate inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine sulfate can be used for research of anti-myopia and bradycardia.
Atropine (Tropine tropate) sulfate is a competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with IC50 values of 0.39 and 0.71 nM for Human mAChR M4 and Chicken mAChR M4, respectively. Atropine sulfate inhibits ACh-induced relaxations in human pulmonary veins. Atropine sulfate can be used for research of anti-myopia and bradycardia.
Specifica
Materiale o nome chimico Atropine sulfate
CAS 55-48-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H23NO3.1/2H2SO4
Quantità 100 mg
Sinonimo Tropine tropate sulfateDL-Hyoscyamine sulfate Sulfatropinol
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (295.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (184.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3.[0.5H2SO4]
Molecular Weight (g/mol) 338.41
Peso formulazione 338.41
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.