Learn More
Atropine sulfate monohydrate, 97+%
Codice prodotto. 10328270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10328270
Marca: Thermo Scientific Acros 226680100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Atropine sulfate monohydrate, CAS # 5908-99-6, is a muscarinic receptor antagonist. | CAS: 5908-99-6 | H2SO4·H2O | 694.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Atropine is a competitive and reversible antagonist of muscarinic acetylcholine receptors on both central and peripheral neurons
  • Atropine was originally isolated from the belladonna plant Atropa belladonna but is also found in other Solanaceae plants
  • Atropine is a drug that can be used to slow heart rate, decrease salivary secretions, and treat poisoning caused by cholinergic or muscarinic agents
Applications
  • It is used to block activation of muscarinic receptors in laboratory mice
  • It can be used in a laboratory setting to decrease oral and airway secretions in research animals
  • Atropine has been used to study heart rate and blood pressure variability in swine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5908-99-6
Formula molecolare H2SO4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 694.85
Numero MDL MFCD00074815
InChI Key PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Sinonimo atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC Name [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phenylpropanoate;sulfuric acid;hydrate
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Atropine sulfate monohydrate
Acidità Passes Test
Punto di fusione >187.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 21, 27
Indice di Merck 15, 866
Rotazione specifica − 0.60
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Peso formulazione 694.85
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Atropine sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.