Learn More
3M™ Aura™ 9322+ Particulate Respirators
Provides protection against fine dusts and water-based mists.
Marca:  3M™ 7100004175
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11747574
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Unique three-panel design for greater comfort and easy communication
  • Soft cover web on inner panel ensures greater comfort
  • Centrally positioned cool flow valve reduces heat build-up and makes breathing easier and cooler
  • Evenly tensioned headbands to relieve strap pressure
  • Lightweight and foldable
  • Individually packed to avoid contamination during storage
  • FFP2 level protection
  • Particulates Assigned Protection Factor of 10 (NPF 12)