Learn More
3M™ Maschera antipolvere Aura™
Codice prodotto. 11757574
Click to view available options
:
Filter Type: FFP3
Codice prodotto. 11757574
Marca: 3M™ 7000088812
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Providing a unique three-panel design for greater comfort and easy communication. 3M™ Aura™ 9300 Series Particulate Respirators cover a range of applications requiring FFP1, FFP2 and FFP3 protection.
  • Individually packaged to avoid contamination
  • Soft cover web on inner panel ensures greater comfort
  • Lightweight and foldable
  • Evenly tensioned headbands to relieve strap pressure
  • Centrally positioned cool flow valve reduces heat build-up and makes breathing easier and cooler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 149: 2001 A1: 2009 FFP3 NR D
Codice colore Rosso
Design Type A 3 pannelli
Tipo di filtro FFP3
Product Type Maschera antipolvere
With Exhalation Valve Sì
Da utilizzare con (applicazione) Industria generale, polvere di cemento, prodotti farmaceutici, vasellame e ceramiche
Modello Mascherina per polveri 9330
Quantità Confezione da 20
Resistente a Polvere fine, acqua e nebbia oleosa
Forma Pieghevole