Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Codice prodotto. 17237620
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Assigned Protection Factor (APF):
4
10
20
Modello:
9310
9312
9320
9322+ P2 valved
9330
9330+ P3
9332+ P3 valved
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Respiratore 9322
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 120
pezzi 20
pezzi 240
pezzi 330
pezzi 440
pezzi 5
Codice prodotto. 17237620
Marca: 3M™ 7000088724
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
  • Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
  • Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
  • Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
  • Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
  • Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
  • Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
  • Colour-coded headbands for easy identification: blue for FFP2 (NFP 12)
  • Available in smaller pack sizes
  • Livello massimo di utilizzo: Fino a 4 TLV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 4
Certificazione/Conformità Omologazione CE secondo EN 149:2001A1:2009
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Colore Bianco
Design Type Flat-fold
Monouso Sì
Tipo di filtro FFP1
Materiale Polypropylene
Product Type Respiratore per particolato
Size One Size
With Exhalation Valve Sì
Materiale dello strato di filtraggio Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in industrie dove i lavoratori sono esposti a particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili
Senza lattice Sì
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 9312
Materiale revolver portaobiettivi Aluminum, Polyurethene
Tipo di protezione nasale Sculpted
Tipo di imballaggio Individually Packaged
Resistente a Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Forma Cup
Sterilità Non-sterile
Stile 3-panel
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Yellow
FDA Cleared Surgical Mask No