Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Marca: 3M™ 7000088812
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.80000kg
Descrizione
Providing a unique three-panel design for greater comfort and easy communication. 3M™ Aura™ 9300 Series Particulate Respirators cover a range of applications requiring FFP1, FFP2 and FFP3 protection.
- Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
- Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
- Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
- Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
- Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
- Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
- Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
- Compatibile con: Occhiali 3M, protezione dell'udito 3M
- Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV
Specifica
Omologazione CE secondo EN 149:2001A1:2009 | |
A tre pannelli | |
FFP3 | |
No | |
Sì | |
Sagomato | |
Coppetta |
Bianco | |
Sì | |
Mascherina antiparticolato | |
Agricoltura, manutenzione e pulizia, demolizione | |
9330 | |
Polveri e nebbie reperibili in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altre situazioni lavorative |