Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 06900+Gen3
Codice prodotto. 16270252
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16270252
Marca: 3M™ 7100134422
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 06900+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
  • Fabbricato nel Regno Unito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Product Type Pieghevoli
With Exhalation Valve Sì
Efficienza filtro FFP2
Modello 06923+Gen3
Quantità 10/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 242 mm
Larghezza (sistema metrico) 87 mm
Altezza (sistema metrico) 212 mm
Peso (sistema metrico) 304 g