Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 06900+Gen3
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
| Product Type | Pieghevoli |
| With Exhalation Valve | Sì |
| Efficienza filtro | FFP3 |
| Modello | 6933+Gen3 |
| Quantità | 10/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 242 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 87 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 212 mm |
| Peso (sistema metrico) | 304 g |