Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Codice prodotto. 16290252
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP2
FFP3
Assigned Protection Factor (APF):
10
20
With Exhalation Valve:
No
Sì
Quantità:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 330
pezzi 40
pezzi 5
Codice prodotto. 16290252
Marca: 3M™ 7100134298
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
  • Fabbricato nel Regno Unito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 10
Certificazione/Conformità CE Approved
Certifications/Compliance (Europe) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Colore White
Design Type Flat-fold
Monouso Single-use
Tipo di filtro FFP2
Materiale Polypropylene
Product Type Pieghevoli
Size Standard
With Exhalation Valve No
Senza lattice No
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 9320+Gen3
Rilascio odori fastidiosi Up to 12 x TLV
Quantità 20/Pk.
Sterilità Non-sterile
Stile Flat-fold
Lunghezza (sistema metrico) 242 mm
Larghezza (sistema metrico) 87 mm
Altezza (sistema metrico) 212 mm
Peso (sistema metrico) 304 g
FDA Cleared Surgical Mask No