missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Auranofin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16404557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16404557

Marca: Medchem Express HYB1123

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.

Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.

Specifica

Materiale o nome chimico Auranofin
Forma fisica Powder
CAS 34031-32-8
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H36AuO9PS
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SKF-39162
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (73.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H]([SH-][Au+]P(CC)(CC)CC)O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 680.5
Peso formulazione 680.5
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato