missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aurora B Antibody (6G2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50054
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Aurora B Monoclonal antibody specifically detects Aurora B in Human, Canine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Aurora B | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000 - 1:2000 | |
| Q96GD4, Q96GD4 | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Canine, Equine | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| 6G2 | |
| Unconjugated | |
| 50% PBS, 50% glycerol | |
| AIK2EC 2.7.11.1, AIM1Aik2, AIM-1STK-1, ARK2ARK-2, AurB, aurkb-sv2, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, aurora kinase BSerine/threonine-protein kinase aurora-B, aurora kinase B-Sv1, aurora kinase B-Sv2, Aurora/IPL1-related kinase 2, aurora-1, aurora-B, Aurora-related kinase 2, EC 2.7.11, IPL1, serine/threonine kinase 12, serine/threonine-protein kinase 12, STK12aurkb-sv1, STK5 | |
| Recombinant full length human Aurora B. [UniProt# Q96GD4] | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers | |
| 9212 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto