Learn More
Eurofins DiscoverX Aurora B Protein, Active
Descrizione
Aurora family of kinases, contained at least three proteins (Aurora A, B and C), phosphorylate histone H3 and provide a direct path to the nucleosome. Aurora-B (AURAKB, AIK2, AIM1, ARK2, STK12) is needed for metaphase alignment of chromosomes, sister chromatid separation and cytokinesis. Overexpression of Aurora-B is found in several types of cancer and causes dramatic increases in genomic instability.
GenBank NM_004217 / GenBank NM_020238
Specifica
Specifica
| Formulazione | mg/mL of 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecolare | 40 kDa (Aurora B) and 38 kDa (INCENP) |
| Quantità | 10 μg |
| Specie | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Tag proteine | N-terminal 6His / N-terminal GST |
| Sistema di espressione | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Protein Form | Full-length |
| Purity or Quality Grade | Combined ≥67% ratio 1:4 AurB:INCENP |
| Proteine | Aurora B, active |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.