Learn More
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tungsten/Phosphorus/Tantalum/Aluminium/Copper/Cobalt/Carbon/Vanadium/Niobium/Titanium/Manganese/Silicon/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tungsten 0.01 %/Phosphorus 0.0192 %/Tantalum 0.031 %/Aluminium 0.0485 %/Copper 0.0586 %/Cobalt 0.0602 %/Carbon 0.0716 %/Vanadium 0.11 %/Niobium 0.201 %/Titanium 0.348 %/Manganese 0.589 %/Silicon 0.811 %/Molybdenum 2.04 %/Nickel 8.5 %/Chromium 17.71 % |