Learn More
Proteintech AuthentiKine™ Human Growth Hormone ELISA Kit
Codice prodotto. 17214886 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
ID gene (immissione):
2688
Dimensione della confezione:
96 reazioni
Codice prodotto. 17214886
Marca: Proteintech KE0022196T
Growth hormone (GH) is a heterogeneous polypeptide consisting of a number of different isoforms and variants.
Its secretion from pituitary somatotrophs is pulatile, with low or undetectable basal levels between peaks. GH secretion has a characteristic diurnal pattern with maximal levels recorded during sleep. Growth hormone is a powerful anabolic hormone that stimulates growth, cell reproduction, and cell regeneration in humans and other animals. The actions of GH are mediated by GH receptors (GHR), which are widely distributed among tissues. Mutations in or deletions of the gene lead to growth hormone deficiency and short stature.
Specifica
ID gene (immissione) 2688
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96RXN AuthentiKine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine