Learn More
Heathrow Scientific™ Autoclavable Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7192670 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 16370666
Marca: Heathrow Scientific™ HS1002A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, imprinted Autoclavable Bags with blue biohazard labeling specifically designed for safe disposal.
  • Constructed of 2.0 mm thick polypropylene.
  • Can be used for repeated autoclaving.
  • Strong side seams securely hold items.
  • Autoclavable at 250°F (121°C).
  • Front write-on panel.
  • 4 inner packs of 50 bags.
  • Disposable.
Specifica
Content And Storage Room Temperature
Descrizione Clear Autoclavable Bags
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 13.99 L
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Hazardous Waste Disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2 mm
N. per custodia 200/Cs.
N. per confezione 50 Pk.
Confezione esterna Box
Spessore (sistema imperiale) 80 mil
Dimensioni (L x P) 310 x 660 mm
Dimensioni (L x P x A) 12.2 x 26 x 0.08 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31 cm
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema metrico) 66 cm
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb.
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Product Type Autoclavable Bags