Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di materiali a rischio biologico con indicatore di sterilizzazione
Codice prodotto. 10574434 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
189 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10574434
Marca: Bel-Art™ 0649408
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Resiste a strappi e perdite. I sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico Bel-Art Products™ con indicatore di sterilizzazione sono realizzati in polipropilene ad alto impatto per impieghi pesanti.
  • I sacchetti rossi mostrano il simbolo di rischio biologico standard e i protocolli di sicurezza in quattro lingue
  • Spessore: 2 mm
  • Struttura in polimero miscelato
  • Autoclavabili a 121 °C (250 °F) con indicatore di sterilizzazione che diventa più scuro quando viene autoclavato
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 189 l
Certificazione/Conformità Hanno superato i test di impatto con dardo ASTM 1709, di resistenza agli strappi ASTM 1992
Colore Rosso
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Rifiuti a rischio biologico
Include Indicatore di sterilizzazione, etichette di avvertenza per rischio biologico in quattro lingue
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 94 mm
Altezza (sistema metrico) 122 mm