Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600
Codice prodotto. 15651238
Click to view available options
Size:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15651238
Marca: Abeba™ 39600/41
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • White
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore White
Size 41
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39600