Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39620
Codice prodotto. 15661258
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15661258
Marca: Abeba™ 39620/40
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 135°C for 5 minutes. High slip resistance. Washing at 60°C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Green
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Green
Size 40
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39620