Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9600
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- White
- Slip resistance outsole sole
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Colore | White |
| Size | 38 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Stile | 9600 |