Learn More
Poulten Graf™ Siringa in vetro sterilizzabile in autoclave
Codice prodotto. p-8003494
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 mL
20 mL
30 mL
100 mL
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10579032
Marca: Poulten Graf™ 7 14051
Able to be autoclaved at 134°C. Poulten Graf™ Autoclavable Glass Syringes come with an interchangeable piston.
  • Complies with CE EN 46001 standards
  • Constructed from Durobax™ glass
  • With permanent amber graduation
  • Acid and alkali resistant
Specifica
Autoclavabile
Product Type Siringa
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 100 mL
Tipo di collegamento Luer Lock