Learn More
Cole-Parmer™ Elbow Fitting, Compression x NPT(M), PFA
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/4 in. OD Tubing, 1/8 in. NPT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy to use
- PFA construction
- Reliable threaded and compression type connections
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con | 1/4 OD tubing and 1/8 in. NPT thread connection |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 1/4 in. OD Tubing, 1/8 in. NPT |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Dimensioni filo | 1/8 in. NPT |