Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Compression Fitting
Codice prodotto. 11745698
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 in. tubing O.D.
1/8 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
4mm tubing O.D.
6mm tubing O.D.
Forma:
Diritto
Elbow
T-shape
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745698
Marca: Cole-Parmer™ 3132027
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, able to withstand higher pressures than barbed fittings.
  • Available in straight, "T", and elbow shapes for unmatched versatility
  • Provided with a nut that compresses rigid tubing against the fitting body for high-pressure applications
  • Excellent for use with tubing manufactured from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PFA
Da utilizzare con 3/8 in. tubing O.D.
Quantità confezione 1 Each
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Forma Elbow
Product Type Compression Fitting