Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Codice prodotto. 13511030
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Capacità (sistema metrico):
6 L
32 L
72 L
Dimensione della confezione:
pezzi 350
pezzi 500
Codice prodotto. 13511030
Marca: ratiolab™ 7002100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This autoclavable, disposable waste bag is for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware.
  • With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
  • Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
  • Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
  • For autoclaving, the bag must not be completely closed
  • Autoclavable at 134°C for 20 min.
  • Tolerance: ±5%
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 6 L
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Waste Disposal
Include Bag with Indicator Patch
Materiale Polypropylene
Spessore (sistema metrico) 50 μm
Quantità 500 Bags/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 300 x 500 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Product Type Biohazard Disposal Bag