Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Capacità (sistema metrico):
6 L
32 L
72 L
Dimensione della confezione:
pezzi 350
pezzi 500
Descrizione
- With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 134°C for 20 min.
- Tolerance: ±5%
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Waste Disposal |
| Include | Bag with Indicator Patch |
| Materiale | Polypropylene |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
| Quantità | 500 Bags/Pk. |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Vedi altri risultati |