Learn More
Masterflex™ Polypropylene Straight Connector Barbed Fitting
Codice prodotto. p-8000940
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/16 in. tubing I.D.
1/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 15202240
Marca: Masterflex™ 0636511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These economical straight barbed fittings easily connect fluid paths in the laboratory without the use of tools.
  • Ideal for low-pressure applications, typically up to 30 psi (2 bar)
  • Chemical resistance
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization through atuoclaving or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/16 in. tubing I.D.
Quantità confezione 25/Pk.
Dimensione della porta 1/32 in. orifice; 25/32 x 1/4 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Forma Diritto
Include Straight connector
Colore Clear
Pressione massima 30 psi (2 bar)
Product Type Barbed Fitting