Learn More
Cole-Parmer™ Straight Fitting, Quick Disconnect x Barb, Coupling Insert Polysulfone
Codice prodotto. 11818621
Click to view available options
Materiale:
Polysulfone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11818621
Marca: Cole-Parmer™ 3130740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole-Parmer™ Straight Fitting, Quick Disconnect x Barb Coupling Insert, Polysulfone is the insert portion of a polysulfone quick-disconnect coupling and provides a rapid and secure tubing connection.
  • High-flow quick-disconnect couplings consists of a body and an insert (order fitting halves separately).
  • Plug insert into coupling body to connect—fitting halves lock into place immediately.
  • To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body.
  • Valved models have a spring-operated 316 SS valve that seals the flow path when fitting halves are disengaged.
  • All fitting bodies have 316 SS latch springs and EPDM seals
Especificaciones
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polysulfone
Da utilizzare con Quick-disconnect body, 0.375 NPT(M) Thread, 3/8 in. ID tubing
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma
Dimensioni filo 0.375 in. NPT
Pressione massima 125 psi
Livello di vuoto Max: 698 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 137°C
Product Type Quick-disconnect fittings, straight-through hose barbs inserts, PES, 3/8 in.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado