Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Compression to Male Threaded Adapter Fittings
Codice prodotto. 11764749
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) Thread
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) Thread
3/8 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) Thread
3/8 tubing O.D. x 3/8 in. NPT(M) Thread
Dimensione della porta:
11/32 in. orifice, 1-13/32 x 13/16 in.
5/16 in. orifice, 1-11/32 x 13/16 in.
7/32 in. orifice, 1-3/16 x 5/8 in.
7/32 in. orifice; 1 x 5/8 in.
Dimensioni filo:
1/4 in. NPT(M)
1/8 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11764749
Marca: Cole-Parmer™ 0638585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, with higher pressure resistance than that provided by barbed fittings.
  • For rigid tubing systems, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics, and metals
  • Assemble the fitting to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • No leaks, flow restrictions and costly downtime
  • Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVDF
Da utilizzare con 3/8 tubing O.D. x 3/8 in. NPT(M) Thread
Quantità confezione 1 Each
Dimensione della porta 11/32 in. orifice, 1-13/32 x 13/16 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Dimensioni filo 3/8 in. NPT(M)
Product Type Compression Fitting