Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Union T-Connector Compression Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 in. tubing O.D.
1/8 in. tubing O.D.
Dimensione della porta:
3/32 in. orifice, 1-1/8 x 3/4 in.
7/32 in. orifice, 1-15/32 x 1-1/32 in.
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Fluid paths in the laboratory assembled without the use of tools
- Provided with nut that compresses rigid tubing against fitting body
- Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Offering excellent chemical resistance
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PVDF |
| Da utilizzare con | 1/4 in. tubing O.D. |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Resistance Properties | Excellent chemical resistance |
| Dimensione della porta | 7/32 in. orifice, 1-15/32 x 1-1/32 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Product Type | Compression Fitting |