Learn More
Buerkle™ Autoclavable Transparent Silicone Tubing
Codice prodotto. 15802697 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
50 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
25m
5m
Attention: changed roll length!
Codice prodotto. 15802697
Marca: Buerkle™ 88030812
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention: changed roll length!
Autoclavable Transparent Silicone Tubing – Very flexible, transparent hose. Good resistance against weak acids and alkalis.
  • Transparent
  • Temperature -60 °C up to +180 °C
  • Autoclavable, ethylene oxide
  • Suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Si
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Dimensioni dei tubi 8 mm ID x 12 mm OD
Peso (sistema metrico) 0.3385 kg
Colore Trasparente
Durezza 60 (Shore A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C