Learn More
Buerkle™ Autoclavable Transparent Silicone Tubing
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
50 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
25m
5m
Descrizione
- Transparent
- Temperature -60 °C up to +180 °C
- Autoclavable, ethylene oxide
- Suitable for food
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Colore | Trasparente |
| Durezza | 60 (Shore A, ±5) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180°C |