Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
38 x 31 in. (97 x 79 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacità (sistema imperiale):
1 to 2 gal.
12 to 14 gal.
13 to 16 gal.
2 to 3 gal.
20 to 30 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 to 10 gal.
Colore:
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Printed style bags
- Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
- 2mil thick
- Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 13 to 16 gal. |
| Certificazione/Conformità | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo di chiusura | Elastic |
| Colore | Red |
| Include | Printed in English and Spanish |
| Materiale | Polypropylene |
| Temperature Range (Metric) | 140°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Dimensioni (L x P) | 35 x 25 in. (89 x 64 cm) |
| Vedi altri risultati |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering