Learn More
Systec™ Autoclave
Codice prodotto. p-8014138
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
Modello:
VX-150
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10591893
Marca: Systec™ 1150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these benchtop and vertical autoclaves for a wide range of media sterilization applications, with options suitable for any budget. Systec™ Autoclaves are ideal for process optimization and validatable sterilization in laboratory applications.
  • Housing, support frame and pressure vessel made of corrosion-resistant stainless steel
  • Temperature and pressure range 140°C, 4 bar (except for Systec D-23)
  • LCD display and fully automatic microprocessor control
  • 3 to 25 sterilization programs depending on model
  • Flexible PT-100 temperature sensor
Systec V-Series Top-loading Vertical Autoclaves
  • Feature 8 different sizes with 40 to 150 liters chamber volume
  • Distinguished by its small footprint and high chamber capacity
  • Optimal loading capacity with most standard media bottles and Erlenmeyer flasks
Systec D-Series Front-loading Bench-top Autoclaves
  • Available in 7 sizes with chamber capacities ranging from 23 to 200 liters
  • Compact on the outside but with ideal chamber capacities inside
  • Each size has an optimal loading capacity for most standard media bottles and Erlenmeyer flasks
Specifica
Autoclavabile
Amperaggio 16 A
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Profondità (sistema metrico) camera 750 mm
Diametro (sistema metrico) camera 500 mm
Modello VX-150
Product Type Autoclave, Vertical
Peso (sistema metrico) 350 kg
Requisiti elettrici 400 V
Frequenza 50/60 Hz
Interfaccia RS-232/RS-485
Peso netto (sistema metrico) 190 kg
Pressione di esercizio 3 to 10 bar
Tensione 400 V
Wattage 800 w/hr.