Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Codice prodotto. 15752135
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
302 mm
632 mm
633 mm
Confezione esterna:
Bag
EcoPak
Quantità:
200
1200
1500
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 15752135
Marca: Microspec™ I5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Specifica
Content And Storage Room Temperature
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear with Blue Print
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 50 μm
Descrizione pellicola Polypropylene
N. per custodia 200
Confezione esterna Bag
Quantità 200
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Lunghezza (sistema metrico) 633 mm
Larghezza (sistema imperiale) 24.92 in.
Larghezza (sistema metrico) 633 mm
Altezza (sistema metrico) 840 mm
Peso (sistema imperiale) 44.1 lb.
Peso (sistema metrico) 20.1 kg
Product Type Autoclave Bags