Learn More
Steris™ 50m Buff Masking Tape
Codice prodotto. 15681934
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 24mm
Dimensione della confezione:
50m
Codice prodotto. 15681934
Marca: Steris™ 0161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Non-sterile autoclave indicator tape
  • Buff color
  • Width: 24 mm
  • Length: 50 m roll
Specifica
Dimensioni (L x P) 50 m x 24mm