Learn More
BRAND™ Dispenser, tilt measure without bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dispenser head
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Inscriptions in green enamel
- Particularly well-suited for dispensing suspensions
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Descrizione | Without bottle |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |