Learn More
Merck Filtri compatibili con sistemi automatizzati
Codice prodotto. 10014450 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Prefiltro:
GF/B
Glass Fiber
None
Quantità:
1000/Pk.
200/Pk.
200/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • Domed housing ensures reliable delivery of filters
  • Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
  • Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
  • Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
  • Drug Dissolution Testin
  • Automated Sample Preparation
  • Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Order Info
Le unità filtranti vengono fornite in confezioni da 200 (8 provette contenenti 25 unità filtranti che si caricano direttamente sul sistema) o in confezioni in stock da 1000 (senza provette).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Materiale (membrana) Nylon
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.9 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Analytical sample prep
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) <200 μL
Materiale alloggiamento HDPE
Stile ingresso Luer-Lock femmina
Stile uscita Luer Slip maschio
Prefiltro Glass Fiber
Valori nominali pressione 100 psi
Quantità 1000/Pk.
Tipo Automation Compatible Millex Filter
Volume (sistema metrico) 100 mL
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm