Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Rack, 96
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 3840
pezzi 4800
Descrizione
- Pipette tips for automated workstation
- Fits Biomek™ Instruments Pipettes
- If sterile, tips have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore rack | Clear |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52.1 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |