Få mere at vide
Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Shop alle Labcon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Rack, 96
Ricarica
Pakningsstørrelse:
pezzi 3840
pezzi 4800
Beskrivelse
- Pipette tips for automated workstation
- Fits Biomek™ Instruments Pipettes
- If sterile, tips have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore rack | Clear |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52.1 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Formato | Rack, 96 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion