Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 μL
80 μL
90 μL
230 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Rack, 384-well
Rack, 96
Lunghezza (sistema metrico):
32.9 mm
38.3 mm
51.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
pezzi 4800
Descrizione
- Pipette tips for automated workstations
- Fits Beckman™ Biomek Workstations
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 30 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore rack | Clear |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.9 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Formato | Rack, 384-well |
| Vedi altri risultati |