Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for BioTek™ Pipetting Systems
Codice prodotto. 16466949
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
Codice prodotto. 16466949
Marca: Thermo Scientific™ 984262
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: BioTek Precision and Precision XS.
  • Available in non-sterile, sterile and with Thermo Scientific™ ART™ filter technology
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Formato In rack
Stile punta Low Retention
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioTek Pipetting System
Product Line BioTek