Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for BioTek™ Pipetting Systems
Codice prodotto. 16476949
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
Codice prodotto. 16476949
Marca: Thermo Scientific™ 985021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: BioTek Precision and Precision XS.
  • Available in non-sterile, sterile and with Thermo Scientific™ ART™ filter technology
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 80 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Formato In rack
Stile punta Low Retention
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioTek Pipetting System
Product Line BioTek