Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/ Caliper™ Zephyr™/ Puntali per sistemi robotici Biotek™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
50 μl
100 μl
200 μl
205 μL
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
- Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
- Compatible with the following:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
- Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Grigio chiaro |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi, ANSI |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Apirogeno, usato per conformarsi a specifiche stringenti in processi di controllo rigorosi |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Senza filtro, Round |
| Vedi altri risultati |