Learn More
Merck Autorad Orientation Marker
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- For accurate orientation of an autoradiograph to its membrane
- Emits low-level luminescence rather than radioactivity
- Safe, non-hazardous alternative to radioactive ink
Specifica
Specifica
| Product Type | Orientation Marker |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in Western Blotting, dot/slot Blotting, For Use on Immunoblots |
| Quantità | 5 Pk. |