Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler Sample Tube and Standards Racks
Customize your autosampler with a range of autosampler sample tube and standards racks to suit your requirements.
40.50€ - 154.33€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17865372
|
Thermo Scientific™
942347003911 |
Teledyne CETAC Autosamplers, ESI Autosamplers | Autosampler Sample Tube Racks | 24-Position Sample Tube Rack |
154.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17844294
|
Thermo Scientific
BRE0033171 |
Thermo Scientific iSC-65 Autosampler, Teledyne CETAC Autosamplers, ESI Autosamplers | Autosampler Sample Tube Racks | 60-Position Sample Tube Rack |
40.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Customize your autosampler with a range of autosampler sample tube and standards racks to suit your requirements.
Choose sample tube and standards racks that meet your laboratory needs
- 21-Position Sample Tube Rack for Teledyne CETAC and ESI Autosamplers
- 24-Position Sample Tube Rack for Teledyne CETAC and ESI Autosamplers
- 40-Position Sample Tube Rack for Teledyne CETAC and ESI Autosamplers
- 60-Position Sample Tube Rack for Teledyne CETAC and ESI Autosamplers
- 90-Position Sample Tube Rack for Teledyne CETAC and ESI Autosamplers
- Standards Rack for 7x250 mL Bottles for ESI SC-4 DX Autosampler
- Standards Rack for 9x125 mL Bottles for ESI SC-2 DX Autosampler
- Standards Rack for 9x125 mL Bottles for ESI SC-4/14 DX Autosampler
- Standards Rack for 4x125 mL Bottles for ESI SC-8 DX Autosampler
- Standards Rack for 10x50 mL Vials for ESI SC-2/4/8/14 DX Autosamplers