Learn More
Hamilton™ Autosampler Syringes
Codice prodotto. 10156441
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AS200 Autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10156441
Marca: Hamilton™ 202201
Specifica
Materiale Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 25s G
Diametro (sistema metrico) interno 0.48 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Product Type Autosampler Syringe
Modello 701
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) AS200 Autosampler
Tipo di collegamento Fixed