Learn More
Hamilton™ Autosampler Syringes
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AS200 Autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 26s G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.48 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 701 |
| Quantità | 1/Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 80 mm |
| Stile del punto dell'ago | AS |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
| Vedi altri risultati |