Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Codice prodotto. 10177210
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10177210
Marca: SGE™ 001804
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Descrizione Non a tenuta di gas
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 5F-AG-0.47C 6 pack
Volume (sistema metrico) 5 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Tipo di collegamento Ago fisso