Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Codice prodotto. 10300381
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10300381
Marca: SGE™ 001810
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature
  • Operazioni più uniformi
  • Siringhe con codice colore in funzione del volume
  • Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Descrizione Non a tenuta di gas
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 5F-AG-0.63C
Volume (sistema metrico) 5 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683, and 6850 ALS
Tipo di collegamento Ago fisso