Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 10402561
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Da 23 a 26 ga
Misura 26
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Modello:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 25
Confezione da 6
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
Codice prodotto. 10402561
Marca: SGE™ 002838
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature
  • Operazioni più uniformi
  • Siringhe con codice colore in funzione del volume
  • Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità Confezione da 6
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Tipo di collegamento Ago fisso